Drukuj
Wyszukano: Sączki papierowe jakościowe
128  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"128"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Typ 402 i 302: Do ogólnych oznaczeń jakościowych. Nadają się do analizy większości siarczków. Oznaczenie całkowitej zawartości tłuszczów w prod...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: A prepleated filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration ...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Whatman Grade 4 Qualitative Filter Papers are a standard grade, high flow rate filter paper. They are useful in qualitative analytical separations whe...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Whatman Grade 1 Qualitative Filter Papers are the most widely used filter paper for routine laboratory applications, qualitative analytical separation...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also ava...
Numer katalogowy: (WHAT10334987)
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: A creped paper for coarse particles, offers a very high filtration speed.
j.m.: 1 * 500 SZT
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Szybka bibuła filtracyjna, o wysokiej wytrzymałości na mokro. Ma bardzo gładką powierzchnię, co ułatwia zeskrobanie lub zmycie osadu.
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Filter paper, qualitative, Whatman™, Grade 72, 50 mm
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Grade 604½ Qualitative Filter Papers for coarse precipitates. Maintains flow rate due to the reduction in filter paper contact with funnel side and th...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: A standard grade filter for boiler water analysis.
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: These cellulose filter papers are intermediate in speed and retention between grades 1 and 4.
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Filtr przemywanu kwasem, z zawartością popiołu ok. 0,01%, niską zawartością magnezu, do oznaczanie pierwiastków śladowych (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Podstawowy krepowany filtr do mniej krytycznych rutynowych analiz. Powszechnie używany w analizach cukru oraz w laboratoriach farmaceutycznych do ruty...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: A standard grade filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. For use in büchner funnels.
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Filtr z niską zawartością fosforanu, około 1,5 ppm, do filtracji ekstraktów mleczanu wapnia z próbek gleby, do oznaczania K i P, zgodnie z założeniami...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 128
no targeter for Bottom