Drukuj
Filtry Pallflex®
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Pallflex®
PALL7202DEA 453 PLN
PALL7202D PALLXQ250ETDS0150 516-7991 516-8013 516-8015 516-7992 516-8014 513-0034 516-7995 516-8008 513-0029 516-7985 513-0028 516-7996 513-0035
Filtry Pallflex®
Filtry Filtry z włókna szklanego
Filtry uniwersalne, wyjątkowo odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań monitoringu powietrza.
  • Może być używany do zastosowań w wysokich temperaturach
  • Idealny do testów silników wysokoprężnych i innych emisji spalin, wymaganych przez agencje nadzorujące środowisko
Tissuquartz™: Czysty kwarc, bez spoiwa. Retencja aerozolu: 99,9%
Fiberfilm™: Włókna odporne na ciepło ze szkła borokrzemowego, pokryte fluorowęglowodorem (TFE). Retencja aerozolu: 96,4%
Emfab™: Borokrzemianowe mikrowłókna szklane, wzmocnione tkaniną z włókna szklanego, i połączone z PTFE. Retencja aerozolu: 99,95%
* non heat treated