  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "glass-wool"
https://pl-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/99/18945299.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (24950.152)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Glass wool, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Producent:  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Opis:   Glass wool, 500 g
Producent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis:   Extra fine
Numer katalogowy: (HYPE60180-785)
Producent:  Thermo Scientific
Opis:   Glass wool, 10 g
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Acros Organics
Opis:   This glass wool can be used as a filter aid.
Producent:  Merck
Opis:   Glass wool, 1000 g
Producent:  Macherey-Nagel
Opis:   Qualitative filter flocs, MN 101, 500 g
Numer katalogowy: (PERC03302737)
Producent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Opis:   [EN]LABEL SILANIZED GLASS WOOL 1 * 1 Szt.
UOM:  1 * 1 Szt.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 11
  1  2  Następny