Drukuj
Wyszukano: Kapsuły filtracyjne z membraną
39  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: A filter for every step in your process. From drug discovery and basic research to process development, Pall Laboratory's AcroPak capsules come in a v...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: AcroPak™ 20 capsule filters are designed to efficiently process up to 2 litres of chemical and biological fluids. These filters are available in 3 dif...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Supracap™ 100 depth filter capsules with PP housing are scalable capsules with Seitz® high performance depth filter media. They are suitable for proce...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: These are scaleable depth capsules for prefiltration and clarification. They are designed for small-volume production and scale-up evaluation.
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Scalable capsules with PP housing and vent and Seitz® high performance depth filter media. Supracap™ 50 capsules are designed for developing and optim...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Kapsułki Aquaprep™ 600 są przeznaczone do przygotowania próbek wód podziemnych, do analizy rozpuszczonych metali. Certyfikat Analizy 42 metali jest um...
Numer katalogowy: (516-9104)
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Urządzenia Acrocap™ są stosowane do przygotowywania próbek wody gruntowej z niskimi poziomami cząstek stałych, do analizy ogólnej i analizy rozpuszczo...
j.m.: 1 * 200 SZT
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Membrane filter capsule, Envirochek®, PC, Membrana: Polyester, Niesterylne, Envirochek® HV, Obszar filtracji: 1300 cm²
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: These disposable capsules offer easy microfiltration for laboratories and small-volume processors.The pleated capsules combine the efficiency of a mem...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: The HDC II filter medium is comprised of a high performance pleated cartridge with a polypropylene filter medium.
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Membrana Versapor® z kopolimeru akrylowego, obudowa PC. Do filtracji wstępnej płynów cząstek stałych (takich jak surowica), przed sterylną filtracją k...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Wysokiej pojemności kapsułki GWV są przeznaczone do przygotowania próbek wód podziemnych, do analizy rozpuszczonych metali. Certyfikat Analizy 42 meta...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Membrane filter capsule, AcroPak™, PP, Membrana: PTFE, Niesterylne, Rozmiar porów: 0,2 µm, Obszar filtracji: 280 cm²
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (516-1169)
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: The Acro 500 filter capsule with Supor EKV membrane and polycarbonate housing offers a 500 cm² effective filtration area (EFA) for the sterile filtrat...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: High performance, disposable filters for low flow applications. These filters provide compatibility with a wide range of acids, bases and non flammabl...
Producent: Sartorius
Opis: Sartopore® 2 XLG capsules are self contained filter units that are especially designed for sterilising grade filtration in special applications of cel...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom