Drukuj
Filtry strzykawkowe.
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
514-0060EA 834 PLN
514-0060 514-0075 514-0074 514-0062 514-0073 514-0061 514-0063 514-0072
Filtry strzykawkowe.
Filtry Filtry strzykawkowe
Dostępne z octanem celulozy lub membraną PES. Sterylne membrany z rozmiarem porów 0,2 µm są idealne do filtrowania sterylnego natomiast z rozmiarem porów 0,45 µm mogą być używane do oczyszczania. Sterylne filtry strzykawkowe zostały poddane promieniowaniu gamma w celu likwidacji pozostałości cytotoksyn powstających podczas alternatywnych metod sterylizacji.
  • Powierzchnia Membrany z octanu celulozy nie jest podatna na działanie środków zwilżających. Jest to szczególnie użyteczne w zastosowaniach do hodowli komórek.
  • Membrany PES wykazują bardzo niski poziom ekstrakcji i duże natężenie przepływu. Idealny do zastosowań w hodowli komórkowej
  • Certyfikowany niepirogeniczny i nie cytotoksyczny
  • Dostarczany z certyfikatem