Drukuj
System filtracyjny AcroPrep™ 24
Dostawca: Pall Laboratory
516-7560EA 8330 PLN
PALL289000159
System filtracyjny AcroPrep™ 24
Eliminuje czasochłonny, proces filtrowania strzykawkowego, po jednym na raz, filtrując równolegle do 24 próbek w ciągu kilku sekund. Idealny do stosowania w przygotowaniach próbek do HPLC.
  • Może być używany z dowolnymi tradycyjnymi fiolkami 2 ml, 12×32 mm
  • Każdy dołek 1,9 ml jest uszczelniony indywidualnie, zapewniając ochronę przed zanieczyszczeniami