  • Kryteria
    • Na stanie (33)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Filtry wentylacyjne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/89/18989989.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Widok listy Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (514-4115)
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Chroni zawory i elementy pompy przed uszkodzeniami spowodowanymi cieczą. Chroni personel laboratorium przed zanieczyszczeniami biologicznymi i unosząc...
UOM:  1 * 3 SZT
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Filtry wielokrotnego użytku z gwarantowaną najwyższą wydajnością, dla krytycznych aplikacji, idealne do użytku z bioreaktorami i fermentorami, oraz do...
Producent:  SCAT Europe
Opis:   The exhaust filter can be installed on all SCAT waste systems. It cleans solvent vapors from the exhaust air and is available in different sizes. With...
Numer katalogowy: (514-4092)
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Zaprojektowany tak, aby zapewnić czyste od bakterii powietrze (HEPA: High Efficiency Particulate free Air) dla sterylnych zastosowań. Membrana porowat...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Idealny do odpowietrzania bioreaktorów, zbiorników fermentacyjnych i gąsiorów, lub do sterylnego oczyszczania gazu w naczyniach hodowlanych. Idealny d...
Numer katalogowy: (515-0000)
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   100 g aktywnego filtru węglowego, obudowa PC. Usuwa nieprzyjemny zapach, koloidy i związki organiczne z płynów.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gasses to pass freely while blocking aqueous fluid and ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 21
  1  2  3  Następny 