Drukuj
Kolby Erlenmeyera, wąska lub szerąka szyja, z wywiniętym brzegiem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
214-1112EA 60.8 PLN
214-1112 214-1156 214-1166 214-1122 214-1158 214-1114 214-1168 214-1102 214-1116 214-1104 214-1107 214-1118 214-1106 214-0337 214-1160 214-1152 214-1162 214-1154 214-1110 214-1120 214-1164 214-0338 214-1108
Kolby Erlenmeyera, wąska lub szerąka szyja, z wywiniętym brzegiem, DURAN®
Kolby Kolby Erlenmeyera
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Podziałka i pole do opisu.
Z nadrukowanym numerem serii; 214-1102 bez numeru serii.
* Rozmiar ISO inny niż DIN
Certyfikaty: ISO 1773 wąska szyja
DIN ISO 24450 szeroka szyja