Drukuj
Wyszukano: Butelki do hodowli
28  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Numer katalogowy: (391-0370)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Numer katalogowy: (391-0310)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (391-0340)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (734-5057)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Przeźroczyste naczynie PC z podziałką, z biała nakrętką PP, mieszadełkiem PTFE i trzonem mieszadła PP/TFE.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (710-4100)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Przeźroczyste PC.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Numer katalogowy: (734-5055)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Naczynie hodowlane PC z białymi nakrętkami PP.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Bohlender
Opis: Butelki hodowlane, wykonane ze szkła borokrzemowego, odpowiednie zarówno dla mieszadeł o niskiej, jak i wysokiej prędkości (maksymalnie 1000 obr./min....
Numer katalogowy: (734-0880)
Producent: Cole-Parmer
Opis: Kolby hodowlane, szkło borokrzemowe, silikonowane, do stosowania z mieszadłami biologicznymi platformy MCS, idealne do zawieszania hodowli komórek ze ...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Kolby hodowlane, wykonane ze szkła borokrzemowego, w kształcie Erlenmeyera, z prostą szyją do metalowych nakrętek
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Kolby hodowlane, wykonane ze szkła borokrzemowego, w kształcie Erlenmeyera, przeznaczone do wytrząsarek orbitalnych.
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Kolby hodowlane, wykonane ze szkła borokrzemowego, w kształcie Erlenmeyera, przeznaczone do wytrząsarek orbitalnych.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Te kolby do wytrząsania kultur wykonane są z 33 słabo ekstrahowalnego szkła borokrzemowego, które jest zgodne z wymogami USP typu I i ASTM E-438 typu ...
Wyprzedaż
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom