Drukuj
Kolby do oznaczania liczby jodowej z kołnierzem i korkiem
Dostawca: Lenz
201-1162EA 412 PLN
201-1162
Kolby do oznaczania liczby jodowej z kołnierzem i korkiem
Kolby Kolby do oznaczania liczby jodowej
DURAN®, szkło borokrzemianowe.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury