Drukuj
Wyszukano: Kolby płaskodenne
18  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, bezbarwne.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Wyprzedaż
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3,3, przezroczyste.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
Producent: SP Industries
Opis: Te szklane kolby zastępcze stosuje się w urządzeniach do liofilizacji.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Numer katalogowy: (458-0048)
Producent: Hach
Opis: Specjalnie zaprojektowana szklana kolba do użytku z aparatem do trawienia Digesdahl®. Każdą kolbę kalibruje się indywidualnie za pomocą znaku 100 ml (...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Kavalier
Opis: Made of borosilicate glass.
Producent: Kavalier
Opis: Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego.
Numer katalogowy: (WITG5.514.010)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3 przezroczyste.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SciLabware
Opis: PYREX® szkło borokrzemowe, przezroczyste, z średnią szyją.
Producent: SciLabware
Opis: PYREX®, szkło borokrzemowe, przezroczyste.
Producent: SciLabware
Opis: PYREX®, szkło borokrzemowe, szeroka szyja.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom