Drukuj
Wyszukano: Lejki, rozdzielacze i wkraplacze
308  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"308"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem NS z PE.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem NS z PE.
Producent: VWR Collection
Opis: PP, półprzezroczysty.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (720-1999)
Producent: VWR Collection
Opis: Single-use plastic chamber used in cytocentrifugation for urine, gynaecological and non gynaecological specimens, also designed to perform cell suspen...
j.m.: 1 * 600 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Szkło borokrzemowe, DURAN®, z korkiem NS-PE.
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Gotowe do użycia, jednorazowe lejki filtracyjne z membraną filtracyjną o średnicy 47 mm, dla analiz mikrobiologicznych. Eliminuje konieczność czyszcze...
Numer katalogowy: (221-1533)
Producent: KARTELL
Opis: PP, półprzeźroczyste.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with PTFE key.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Borosilicate glass 3.3.
Producent: Simport Scientific
Opis: These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Producent: KARTELL
Opis: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 308
no targeter for Bottom