Drukuj
Lejki analityczne
Dostawca: SciLabware
221-0009EA 144 PLN
221-0009 221-0011
Lejki analityczne
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki analityczne
PYREX®, borosilicate glass.
  • Funnel fluted to promote rapid filtration
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance