Drukuj
Wyszukano: Lejki filtracyjne i akcesoria do filtracji próżniowej
30  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: The Sentino® filter funnel and adapter are designed with a press-fit seal, membrane guides and forceps access point allowing for simple set-up and mem...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Gotowe do użycia, jednorazowe lejki filtracyjne z membraną filtracyjną o średnicy 47 mm, dla analiz mikrobiologicznych. Eliminuje konieczność czyszcze...
Producent: Sartorius
Opis: PC, autoclavable.
Producent: Sartorius
Opis: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Szkło borokrzemowe, zacisk z aluminium.
New Product
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Produkt zawiera pojemnik na próbkę i lejek filtra 'w-jednym'. Nie ma potrzeby przenoszenia próbki z kubka do jednorazowego lejka, i ryzykowania tym sa...
Producent: Sartorius
Opis: PP housing.
Producent: Sartorius
Opis: Borosilicate glass, anodised aluminium clamp, silicone lid, autoclavable.
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Idealna do zagęszczania organizmów w płynnych próbkach. Płaska, gładka powierzchnia pozwala na łatwe wymywania organizmów lub cząstek. Zbiór organizmó...
Wyprzedaż
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Polifenylosulfon, autoklawowalne.
New Product
Numer katalogowy: (516-8929)
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Stal nierdzewna, autoklawowalne.
j.m.: 1 * 1 SZT
New Product
Producent: Sartorius
Opis: Ready to use, sterile Microsart® @filter units combine a funnel, a filter base and a membrane filter in one unit. They have been specifically develope...
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Wygodny i ekonomiczny wybór dla badań sterylności w izolatorach.
Wyprzedaż
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Membrana: GN Metricel® (mieszane estry celulozy), Metricel® Black (zmodyfikowany polieterosulfon), sterylne.
Wyprzedaż
Producent: Sartorius
Opis: Borosilicate glass, aluminium clamp, autoclavable.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom