Drukuj
Wyszukano: Lejki bezpieczeństwa
15  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: ROETZMEIER SICHERH. BEHAELTER
Opis: Stainless steel.
Producent: S.C.A.T.
Opis: Collect your laboratory waste with our 'Jan' Universal Waste Hub, the smart all-in-one solution for liquid waste. It is a clever combination of lid fu...
Producent: S.C.A.T.
Opis: The strong and electrically conductive safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liq...
Producent: S.C.A.T.
Opis: The strong safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liquid waste due to its combina...
Producent: Bohlender
Opis: Safety funnel, Funnel with sieve, splash guard, ball valve and 2× Ø 36 mm filling tubes, PE, Gwint: S70
Producent: Bohlender
Opis: Funnel made of PE or static dissipative PE-EX for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its freely turna...
Producent: Bohlender
Opis: Funnel made of PE for liquid waste disposal. The funnel can be safely mounted on the waste container with its threaded connection that is safely fixed...
Producent: Bohlender
Opis: b.safe funnels with level control are made of electrically conductive dissipative PE-EX and suitable for use with flammable liquids. Electrically cond...
Producent: S.C.A.T.
Opis: Safety funnels with hinged lid cap, sieve and safety lance.
Producent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Galvanised steel, 18-gauge, with electrostatically applied epoxy powder coat paint.
Producent: NEW PIG
Opis: Burpless design vents during pouring for fast, smooth flow with no dangerous splashback.
Producent: DÜPERTHAL GMBH & CO
Opis: Stainless steel safety funnels with hinged lid and butress thread S 56×4.
Numer katalogowy: (DUEH3.80.001)
Producent: DÜPERTHAL GMBH & CO
Opis: Stainless steel 1.4571, unpolished.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (DUEH5.08.001)
Producent: DÜPERTHAL GMBH & CO
Opis: These stainless steel safety funnels with seal are designed to be used with Düperthal safety containers.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Lejki i pokrywy z HDPE, zatyczka i adapter na lejek z PP, membrana wentylacyjna z PTFE.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom