Drukuj
Wyszukano: Rozdzielacze
35  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem NS z PE.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem NS z PE.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Szkło borokrzemowe, DURAN®, z korkiem NS-PE.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
Numer katalogowy: (LENZ400308)
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Separating Funnels, PA, Pojemność: 25 ml, Szlif: 19/16 NS
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, stopcock with glass key and plastic stopper.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: FEP translucent, TFE stopcock, ETFE screw closure.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PPCO translucent, TFE stopcock, PP screw closure.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with NS-PE stopper.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with solid glass plug or plug with PTFE key and plastic stopper.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Separating funnels, conical, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with solid glass or interchangeable PTFE key and plastic stopper.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom