Drukuj
Rękawice cleanroom, lateksowe, sterylne, Kimtech™ G3
Dostawca: Kimberly-Clark
Kimtech™ G3
112-0491EA 2550 PLN
112-0491 112-4828 112-4826 112-2584 112-4830 112-4827 112-4829 112-4825
Rękawice cleanroom, lateksowe, sterylne, Kimtech™ G3
Rękawice
Rękawice oburęczne z rolowanym mankietem specjalnie myte w celu kontroli poziomu cząstek.
  • Sterylne, bezpudrowe
  • Low protein and low endotoxin levels
  • Teksturowana, antypoślizgowa powierzchnia zapewnia wyjątkowy chwyt na mokro / sucho, bez zmniejszania wrażliwości dotykowek
  • Rolowane i stożkowe mankiety zmniejszają możliwość zsuwania się rękawic w dół i sprawiają, że zakładanie jest łatwiejsze, poprawiają wytrzymałość mankietów i tworzą lepsze uszczelnienie na odzieży
  • sterylizowane radiacyjnie
Przeznaczone do stosowania w klasie 1, ISO 3, M1.5 środowisk kontrolowanych.
Certyfikaty: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Sposób pakowania: Każda para jest podwójnie pakowana w opakowaniu foliowym, 20 par w worku, 10 worków w kartonie (200 par).