Drukuj
Rękawice cleanroom, lateksowe, sterylne, Kimtech™ G5
Dostawca: Kimberly-Clark
Kimtech™ G5
112-2598EA 2620 PLN
112-2598 112-2602
Rękawice cleanroom, lateksowe, sterylne, Kimtech™ G5
Rękawice
Hand-specific gloves made of specially formulated natural rubber latex for superior strength and durability. Non pyrogenic, non hemolytic. With tapered and beaded cuffs for easy donning and removal.
  • Sterylne, bezpudrowe
  • wSzkliste wykończenie poprawia zakładanie i zwiększa odporność na przenikanie cieczy
  • Teksturowane dla lepszego chwytu na mokro/sucho, bez zmniejszenia czucia
  • sterylizowane radiacyjnie
Przeznaczone do stosowania w klasie 100, ISO 5 lub M3.5 środowisk kontrolowanych.
Certyfikaty: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Typ C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Sposób pakowania: Pakowane podwójnie, 10 par w op. foliowym, 20 PE op. w kartonie