Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice odporne na chemikalia, Showa CHM
Dostawca: Showa
Chem Master®
The unsupported neoprene over natural rubber gloves are resistant to acids, alcohols, oils, caustics, animal fats and petroleum based solvents.
  • 100% cotton flock lining absorbs perspiration
  • Excellent tear, puncture and abrasion resistance
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Surface provides good grip and wet substances can be repelled
  • Wrist well protected
  • Low-soil colour
Ideal for use in the chemical, automotive and metal industry.
Certyfikaty: EN 374-2/3, EN 388 (2021); Cat. III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Glove size Kolor Wysokość Grubość Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
S Czarny/niebieski 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3270
M Czarny/niebieski 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3271
L Czarny/niebieski 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3272
XL Czarny/niebieski 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3273
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Oburęczne, na jedną dłoń Na jedną dłoń
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Wielokrotnego użytku
Wykończenie Tractor tread
Mankiet Rolowany
Normy EN EN 374-2/3, EN 388 (2021)
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość