Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice odporne na chemikalia, Showa 878
Dostawca: Showa
Butyl rubber gloves provide superior resistance to highly corrosive acids and are excellent for handling ketones and esters. Synthetic rubber also provides the highest permeation resistance to gases and water vapours, but does not offer the physical strength of natural rubber.
  • Unlined, with smooth finish and rolled cuffs
  • Lightweight and flexible
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Cuff prevents dirt from entering the glove
Certyfikaty: EN 388 (1121), EN 374 (BIK); Cat. III
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Glove size Kolor Wysokość Grubość Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
8 Czarny 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3266
9 Czarny 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3267
10 Czarny 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3268
11 Czarny 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3154
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ 878
Oburęczne, na jedną dłoń Na jedną dłoń
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Wielokrotnego użytku
Wykończenie Smooth
Mankiet Rolowany
Normy EN EN 388 (1121), EN 374 (BIK)
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość