Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice dziane, Stringknits™ 76-100
Dostawca: Ansell
Stringknits™
Ambidextrous, light and stretchy gloves made from cotton.
  • Can be worn on their own or as liners
  • No seams to chafe or split
  • Stringknit construction allows good airflow to the hand
  • Washable at 40 °C; will not shrink, stiffen or lose their shape
Certyfikaty: EN 388 (002X), Cat. II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Glove size Kolor Wysokość Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
7 Naturalny 215 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3598
9 Naturalny 215 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3702
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ 76-100
Oburęczne, na jedną dłoń Oburęczne
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Wielokrotnego użytku
Materiał wyściółki Bawełna
Wskaźnik 10
Mankiet Ściągacz na nadgarstku
Normy EN EN 388 (002X)
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość