Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice ogólnego użytku, Resistex Light Grip 2
Dostawca: Honeywell Safety Products
These polyester/cotton knitted gloves with PVC dot coating on both sides are ideal for the handling of dry and slippery parts.
  • Cotton and polyester fibre blend ensures outstanding comfort and unique flexibility
  • PVC dots on both sides ensure a better grip and an extended life cycle
  • Ambidextrous
  • White colour enhances the glove's hygiene and cleanliness
Suitable for use in administration, agriculture, automotive manufacturing, building and construction, logistics and transportation.
Certyfikaty: EN 388 (113X); Cat. II
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Glove size Kolor Wysokość Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
7 Biały/niebieski 250 mm 1 PAIR 112-4049
8 Biały/niebieski 250 mm 1 PAIR 112-4050
9 Biały/niebieski 250 mm 1 PAIR 112-4051
10 Biały/niebieski 250 mm 1 PAIR 112-4052
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ Resistex Light Grip 2
Oburęczne, na jedną dłoń Oburęczne
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Wielokrotnego użytku
Materiał wyściółki Poliester/bawełna
Wykończenie Dot coating on both sides
Wskaźnik 13
Mankiet Ściągacz na nadgarstku
Normy EN EN 388 (113X)
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość