Drukuj
Wyszukano: Gogle
65  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (111-1839)
Producent: VWR Collection
Opis: Ergonomicznie zaprojektowane gogle o szerokim polu widzenia ze współwtryskiwaną oprawką zapewniają panoramiczny widok 180°. Soczewka PC, oprawka PP (c...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (111-1840)
Producent: VWR Collection
Opis: Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (111-1841)
Producent: VWR Collection
Opis: Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (111-0615)
Producent: VWR Collection
Opis: Sterylne gogle do pomieszczeń czystych z lekką ramą, pośrednią wentylacją i nie strzępiącą się, bezlateksową opaską na głowę.
j.m.: 1 * 10 SZT
Numer katalogowy: (111-0614)
Producent: VWR Collection
Opis: Lekkie gogle cleanroom.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (111-0186)
Producent: Nitritex
Opis: Wykonane z lekkiego PCV, ultra miękkie gogle jednorazowe zapewniają wyjątkowy komfort. Specjalnie zaprojektowany system wentylacji pośredniej umożliwi...
j.m.: 1 * 60 SZT
Numer katalogowy: (JSPAAGM020-723-000)
Producent: JSP LTD
Opis: The Thermex™ is an advanced double lensed goggle with TMC™ technology that offers fog-free use, even in extreme temperatures.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (JSPAAGM020-823-000)
Producent: JSP LTD
Opis: Double lens goggle engineered to offer outstanding performance, compatibility, comfort, and looks.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: 3M
Opis: Dzięki nowoczesnej, cienkiej konstrukcji gogle ochronne serii 2800 łączą wydajność, komfort i styl, zapewniając jednocześnie użytkownikowi doskonałe p...
Producent: 3M
Opis: Goggle Gear™ safety goggles feature a polycarbonate lens and Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protection. These low profile gogg...
Producent: 3M
Opis: The 2891 series Safety Goggles are high-wrap, clear polycarbonate safety goggles with Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protectio...
Producent: 3M
Opis: GoggleGear™ safety goggles 6000 series features a large profile with indirect ventilation for air circulation with Scotchgard™ anti-fog and anti-scrat...
Producent: JSP LTD
Opis: Single lens goggle for everyday protection.
Numer katalogowy: (JSPAAGT020-141-300)
Producent: JSP LTD
Opis: Junior goggle with reduced size housing, fully conforming to EN 166 34B.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (NITRBCAH)
Producent: Nitritex
Opis: Autoklawowalne gogle BioClean Clearview ™ do sterylnych pomieszczeń czystych mają super miękką termoplastyczną gumową ramkę, która zapewnia komfort no...
j.m.: 1 * 12 SZT
Numer katalogowy: (111-2139)
Producent: Nitritex
Opis: Autoklawowalne gogle BioClean Clearview ™ do sterylnych pomieszczeń czystych mają super miękką termoplastyczną gumową ramkę, która zapewnia komfort no...
j.m.: 1 * 12 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom