Drukuj
Wyszukano: Lampy i palniki spirytusowe
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (451-3120)
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Stainless steel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Numer katalogowy: (WHEA237070)
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
j.m.: 1 * 6 SZT
Numer katalogowy: (HECH43031010)
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (451-0096)
Producent: BOCHEM
Opis: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HERE1082601)
Producent: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Heater, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Szkło, 100 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (RSGA253.000)
Producent: RSG
Opis: Heater, Spirit lamp, Burner, with wick regulation and cowl, Stal nierdzewna, ±60 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MURRG671/02)
Producent: MURRAY, S & CO LTD
Opis: Heater, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Szkło, 100 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom