Drukuj
Homogenizatory do tkanek, Typ Potter-Elvehjem
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
432-0207EA 88.5 PLN
432-0207 432-0203 432-0215 432-0213 432-0211 432-0201 432-0217 432-0214 432-0204 432-0200 432-0205 432-0208 432-0206 432-0202 432-0209 432-0210 432-0216 432-0212
Homogenizatory do tkanek, Typ Potter-Elvehjem
Homogenizatory Homogenizatory tkankowe
Probówka ze szkła borokrzemowego, tłuczek PTFE z uchwytem ze stali nie rdzewnej. Młynki do rozdrabniania tkanek służą do kontrolowanego zmniejszania wielkości cząstek i homogenizacji różnych materiałów, w szczególności biologicznych Siły tnące wytworzone w wyniku ruchu obrotowego noża elementu homogenizującego są funkcją lepkości próbki, prędkości obrotowej i odległością pomiędzy elementami homogenizującymi
Odstęp komory mielącej: 0,15-0,25 mm
Średnica uchwytu ze stali nierdzewnej to 6.5mm