Drukuj
VWR® Safety-Blue™, Areometry z termometrem
Dostawca: VWR
620-0932EA 342 PLN
620-0932 620-0924 620-0925 620-0926 620-0928 620-0929
VWR® Safety-Blue™, Areometry z termometrem
Areometry
Do oznaczania ciężaru właściwego, Brix i obj. alkoholu.
  • Nie zawiera rtęci, wypełnienie płynem organicznym
  • Indywidualny numer seryjny, bezpieczne
  • Temperatura odniesienia 20 °C
Zaprojektowany do pomiaru sacharozy w przemyśle spożywczym oraz w innych gałęziach przemysłu.
Certyfikaty: ASTM
Dodatkowe informacje: Zawiera wielojęzyczne oświadczenie o dokładności NIST.
Uwaga: Hydrometry należy przechowywać w czystym, suchym, bezpiecznym miejscu i nie należy ich narażać na działanie skrajnych temperatur. Termometry powinny być używane wyłącznie do ogólnego pomiaru. W przypadku aplikacji o krytycznym znaczeniu temperatury zalecany jest termometr kalibrowany.