Drukuj
Wyszukano: Beczki, Beczki, Bębny
31  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: HDPE, przeźroczysty.
Numer katalogowy: (ENTE4B0100-0006)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: HDPE, triple layer.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Kautex
Opis: HDPE. With lid and clamping ring.
Producent: Sampling Systems
Opis: Made of stainless steel.
Producent: Sampling Systems
Opis: These stainless steel containers are made from high-quality 316L stainless steel and are ideal for almost all aplications, including GMP use.
Producent: Sampling Systems
Opis: These drums which incorporate a sloping base allow the container to drain completely.
Producent: NEW PIG
Opis: Tough enough for rough handling, guaranteed. Ship your haz waste in our UN rated overpacks to stay compliant with regs.
Producent: BÜRKLE
Opis: HDPE white containers with red screw lid.
Producent: Sampling Systems
Opis: These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
Producent: BÜRKLE
Opis: Tubs, round, made of HDPE. For every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub...
Producent: Sampling Systems
Opis: These stainless steel containers from 2 litres up to 300 litres are designed for storing and processing powders and liquids.
Numer katalogowy: (LAMA3209)
Producent: LAMAPLAST
Opis: These hermetic safety container are produced by rotational system in high density polyethylene with an high molecular weight. Suitable for the transpo...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: CURTEC
Opis: HDPE drums, with screw lid.
Producent: CURTEC
Opis: Drums, HDPE, nestable, white with blue screw lid.
Producent: LAMAPLAST
Opis: Drums, made of HDPE, white.
Producent: RIXIUS
Opis: HDPE, blue.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom