Drukuj
Beczki, szerąka szyja, z nakętką
Dostawca: CurTec
216-5810EA 600 PLN
216-5810 216-0149
Beczki, szerąka szyja, z nakętką
Beczki, Beczki, Bębny
HDPE conductive black drums, with black screw lids.
  • Surface resistivity ≤ 1,000,000 Ohm
  • Water tight
  • Tamper evident
  • Stackable
  • UN marking (1H2) for hazardous solids
For storage and shipment of explosive powders.