Drukuj
Wyszukano: Etykiety
575  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"575"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Etykiety wykonane z folii PE, oznaczone symbolami GHS (globalny system oznaczeń) spełniające regulacje GHS oznaczania substancji i mieszanin chemiczny...
Producent: VWR Collection
Opis: Etykiety i klej zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać temperaturę od –196 do +121 °C. Etykiety VWR® są idealne do przechowywania w zamrażarce i mo...
Producent: VWR Collection
Opis: Te rolki kropek etykiet wykonane są z chemicznie obojętnego poliestru z unikalnym klejem opracowanym do przyklejenia do szkła laboratoryjnego i plasti...
Producent: VWR Collection
Opis: Kropki PolarSafe wykonane są z chemicznie obojętnego poliestru z unikalnym klejem opracowanym tak, aby przylegał do szkła laboratoryjnego i plastiku. ...
Producent: Brady
Opis: Rectangular dissolvable paper labels are an easy to remove, environmentally responsible, print-on-demand inkjet label solution. Ideal for use in labor...
Producent: BÜRKLE
Opis: Designed to seal the holes in sacks or boxes created when samples are taken, the strong adhesive on the 'close-it' label allows adhesion to surfaces t...
Producent: Brady
Opis: In line with the GHS (Global Harmonised System), identification elements need to be attached to chemical containers - in particular new warning symbol...
Producent: Brady
Opis: Durable FreezerBondz™ polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, ...
New Product
Producent: Brady
Opis: High performance polyester (B-488) withstands numerous solvents and variable temperatures when applied to various surfaces, including stainless steel ...
New Product
Producent: Brady
Opis: Printable high-performance laboratory self-laminating polyester.
Producent: Brady
Opis: Durable, low-shrink vinyl with our most aggressive adhesive. Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces (painted cinder blocks,...
Producent: Brady
Opis: Easy-to-use vinyl labels can help to cut material waste, save label making time, and print crisp labels very efficiently.
Numer katalogowy: (BRDY114760)
Producent: Brady
Opis: These PP labeling tapes are used indoors on smooth, flat surfaces.
j.m.: 1 * 1 Roll
Numer katalogowy: (BRDY018699)
Producent: Brady
Opis: PermaShield™ labels for the TLS 2200® and TLS PC Link™ thermal transfer portable printers. A metallised polyester label that comes with a separate ove...
j.m.: 1 * 1 Roll
Numer katalogowy: (BRDY710081)
Producent: Brady
Opis: Metallic looking labels for identifying asset and rating plates.
j.m.: 1 * 1 Roll
Producent: Brady
Opis: The B-494 polyester label is a reliable sample identification and traceability solution.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 575
no targeter for Bottom