  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
etykiety-samoprzylepne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/81/18944881.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"48"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Etykiety przeznaczone do pracy w temperaturach –196 do +121°C. Etykiety są idealne do pracy zarówno w zamrażarkach i inkubatorach.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Etykiety i klej zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać temperaturę od –196 do +121 °C. Etykiety VWR® są idealne do przechowywania w zamrażarce i mo...
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Do uszczelniania otworów w wokrach, pojemnikach i kartonach. Mocny klej close-it pozwala przykleićetykietę na opakowania lekko mokre, zmrożone czy pok...
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Zaklejki close-it food zalecane do stosowania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Wszytsko za sprawą kleju, który spełnia europejs...
Numer katalogowy: (331-0058)
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Etykiety Seal-it nadają się zarówno do plombowania pobranych próbek jak i dozabezpieczania otworów w opakowaniach. Dzięki niezwykłej przyczepności mog...
UOM:  1 * 1 Roll
Producent:  Sampling Systems
Opis:   Quality control labels, Wymiary: 95×95 mm, Zielony
Producent:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Opis:   For general laboratory use. Without dispenser.
Numer katalogowy: (215-8405)
Producent:  DWK Life Sciences
Opis:   Etykiety samoprzylepne poliestrowe są przeznaczone do stosowania z butelkami YOUTILITY.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 48
  1  2  3  4  5  6  Następny