  • Kryteria
    • Na stanie (30)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
  • Wyszukaj w wynikach
Podnośniki laboratoryjne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/21/18945321.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wysokiej jakości, stabilne i niedrogi podnośniki do szerokiego zakresu zastosowań. Mechanizm podnoszący wykonany z aluminiowej konstrukcji nożycowej i...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wykonane z aluminium anodyzowanego. Z gwintowanym otworem M 10 w środku płyty górnej do mocowania prętów (począwszy od numeru 245-0006).
Producent:  VWR Collection
Opis:   Aluminium anodyzowane w kolorze żółtym/czarnym. Dzięki regulowanej wysokości możliwe jest precyzyjne umieszczenie narzędzi lub pojemników pod aparatur...
Producent:  GRAUER RUDOLF
Opis:   These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Producent:  USBECK Laborgeräte
Opis:   Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Producent:  BOCHEM
Opis:   Stainless steel 18/10. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BOCHEM
Opis:   Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Producent:  BOCHEM
Opis:   These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10-stainless steel.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 12
  1  2  Następny 