Aluminium anodowane na kolor żółto/czarny. Powierzchnie robocze z regulacją wysokości do precyzyjnego umieszczania narzędzi i pojemników na aparaturze laboratoryjnej. Bardzo stabilny model dzięki specjalnemu systemowi dwuwrzecionowemu.
- Dostępne z kółkami lub bez kółek z możliwością stałego lub wolnego biegu
- System dwóch wrzecion zapewnia wyjątkową stabilność
- Zdolne do wytrzymywania dużych obciążeń
- Odporne na korozję
- Zdalnie sterowane
W modelech sterowanych eletronicznie można ustawić żądaną wysokość, po osiągnięciu jej system wyłącza się automatycznie. Istnieje możliwośc zdalnego sterowania, co ułatwia pracę ciągłą. Regulacja wysokości i prędkości bezstopniowa.