Drukuj
VWR®, Akcesoria do podnośników laboratoryjnych
Dostawca: VWR
VWR®
245-0017EA 528 PLN
245-0017 245-0018 245-0019 245-0020 245-0021 245-0014 245-0015 245-0016
VWR®, Akcesoria do podnośników laboratoryjnych
Podnośniki laboratoryjne
Płyty powiększające: Aluminium anodyzowane, w kolorze szarym/czarnym. Zwiększenie wielkości powierzchni.
Płyty: Aluminium anodyzowane, w kolorze szarym/czarnym. Dla zapewnienia wsparcia statywu.
Stand rods: Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mm long, 12 mm diameter.
Osprzęt statywu: Aluminium anodyzowane. Do mocowania stojaków laboratoryjnych, prętów itd.