Drukuj
Wyszukano: Drabiny i schodki
14  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Palbam
Opis: Mobile stepladder in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups, with cleanroom-a...
Numer katalogowy: (PALB2-LAD-NM)
Producent: Palbam
Opis: These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Opis: Step ladders made from aluminium. 15 years of quality guaranteed.
Numer katalogowy: (139-0426)
Producent: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Opis: Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm), foldable bracket and tray.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Opis: Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
Producent: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Opis: Ascendable on one side, grooved steps with a depth of 80 mm with durable 'step to side' rail connection, non slip nivello® ladder feet. High standing ...
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
Producent: TEKNOMEK
Opis: Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maxim...
Producent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Opis: These robust kick stools are manufactured from a recyclable UV resistant PP and mounted on three castors allowing complete mobility. When in use the c...
Producent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Opis: Wykonane z mocnej stali malowanej proszkowo i zamontowane na trzech kółkach umożliwiających pełną mobilność. Podczas użytkowania kółka chowają się, gw...
Numer katalogowy: (TEKMST00010/2)
Producent: TEKNOMEK
Opis: Our portable steps unit is 2 steps, fully portable strong and reliable workmate.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (139-9806)
Producent: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Opis: Robust aluminium 2×2 steps. Fitted with castors to permit movement in every direction. All edges are protected by plastic caps to prevent injuries.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: WAKU-GERÄTE GMBH
Opis: Light, aluminium safety steps. Strong double rails with robust, tension and pressure resistant bracings for increased stability. Platform height corre...
Producent: BOCHEM
Opis: Kickstool with GS safety control.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom