Drukuj
Wyszukano: Maski
47  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Cleanroom, duck bill face masks feature superior particle and bacterial filtration efficiency plus low particle shedding. These moisture resistant, cl...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Maksymalne maski do pomieszczeń czystych mają 3-warstwową konstrukcję, która zapewnia doskonałą skuteczność filtracji cząstek i bakterii. Te maski nie...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Cleanroom face masks are manufactured with non woven polypropylene/polyethylene (ES) / melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (114-9101)
Producent: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Opis: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (76470-110)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
j.m.: 1 * 200 SZT
Numer katalogowy: (113-0713)
Producent: VWR Collection
Opis: This face mask, with nose bridge, is made from two ply, non woven PP.
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Wyprzedaż
Producent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Producent: DESCO
Opis: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Producent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: Sterile cleanroom facemasks.
Numer katalogowy: (113-8158)
Producent: Nitritex
Opis: Niesterylna, miękka zasłona twarzy z opaską na głowę i mostkiem na nos, produkowana przy użyciu spajania ultradźwiękowego.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Numer katalogowy: (113-9924)
Producent: GUNAFIT
Opis: These medical face masks are made from a soft and flexible non woven fabric, and are free of natural latex.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Numer katalogowy: (113-9994)
Producent: 3M MEDICAL
Opis: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: Nitritex
Opis: Maski wykonane są z 3-warstwowej tkaniny PP/PE, ciętej laserowo, ze zintegrowanymi osłonami przeciwmgielnymi. Zewnętrzna okładzina składa się z hydrof...
Wyprzedaż
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom