Drukuj
Cylindry miarowe PP, wysokie
Dostawca: Kartell
612-0937EA 40.5 PLN
612-0937 612-0936 612-0939 612-0938 612-0940 612-0943 612-0942 612-0941
Cylindry miarowe PP, wysokie
Cylindry Cylindry miarowe
PP, wyskoka przejrzystość, forma wysoka.
  • Pięciokątna podstawa zapewnia doskonałą stabilność
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Trwała, tłoczona podziałka
Certyfikaty: ISO 6706, BS 5404