Drukuj
Discover novel ways to accelerate your research.
Flexible and easy to use, from full-spectrum DNA analysis in just 5 seconds to automated image-based cell analysis over several days.
Discover now
TECAN microplate readers
Learn more
Wyszukano: Mikropłytki
489  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"489"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: Płytka J.T.Baker® z 96 okrągłymi dołkami, wykonana z PS, jest idealna do zastosowań ELISA.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
Producent: VWR Collection
Opis: Deep Well microplate, VWR®, Liczba studzienek: 24, Pojemność studzienki: 10,0 ml, PP, 10,0 ml, Przezroczysty, Płaski, Sterylne
Producent: Avantor
Opis: PP, płytka 96-dołkowa z dołkami stożkowymi.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically-transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (732-3231)
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP. Semi-skirted plate especially designed for Real-Time PCR applications.
j.m.: 1 * 25 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP, non-skirted. Standard 96-well PCR plates, suitable for a wide range of 0,2 ml thermal cycler blocks.
Producent: Avantor
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) is commonly used as a highly selective sample clean-up or sample enrichment method prior to subsequent analyses. J.T.Bake...
Producent: VWR Collection
Opis: Wielodołkowe płytki do hodowli komórkowych VWR® są dostępne z różnymi sposobami obróbki powierzchni.
Producent: VWR Collection
Opis: 96-dołkowe płytki PCR firmy VWR są kompatybilne z większością wiodących urządzeń do PCR i PCR.
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie
Producent: VWR Collection
Opis: Single-well cell culture plates, made from clear PS, are available plasma treated for consistent cell attachment and growth, or non treated for use in...
Numer katalogowy: (732-3492)
Producent: VWR Collection
Opis: UltraFlux® PCR Plates are available in variety of styles to fit most thermal cyclers in the market.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Made of virgin PP to minimise extractables.
Producent: VWR Collection
Opis: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Wyprzedaż
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 489
no targeter for Bottom