Drukuj
Mikrotitracyjne płytki,białe, 96 dołkowe, Sterilin®
Dostawca: Thermo Scientific
634-0007EA 1170 PLN
SLIN611F96WT
Mikrotitracyjne płytki,białe, 96 dołkowe, Sterilin®
PS, non-treated. Ideal for bioluminescence studies.
  • White pigment aids reflectivity and sensitivity and prevents well-to-well cross talk
  • Chimney well design to help reduce contamination
Colour: White