Drukuj
Mikrotitracyjne płytki czarne, 96 dołkowe, Sterilin®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Sterilin®
634-0006EA 1320 PLN
634-0006
Mikrotitracyjne płytki czarne, 96 dołkowe, Sterilin®
Mikropłytki Mikropłytki do wysokosprawnych testów przesiewowych
PS, non-treated. Ideal for fluorescence work and bioluminescence studies.
  • Black 96-well plates are ideal for fluorescence work where the pigment prevents cross-talk between the wells - low background fluorescence minimises light scattering
  • SBS compliant, ensuring suitable fit with all automation
  • Manufactured from virgin polystyrene
  • Supplied nonsterile, providing a medium binding surface
  • Chimney well design to help reduce contamination
  • Supplied with no lid
Colour: Black