Drukuj
Płytki z głębokimi dołkami, 1,2 ml i 2,2 ml
Dostawca: VWR, part of Avantor
732-0585EA 250 PLN
VWRI732-0585
Płytki z głębokimi dołkami, 1,2 ml i 2,2 ml
PP Płytki o głębokich dołkach dostosowane do zastosowań zautomatyzowanych Mają gładką powierzchnię wewnątrz, aby zapewnić, że cała próbka może zostać pipetowana bez strat
  • Nadrukowane alfanumeryczne oznakowanie dołków.
  • Autoklawowalne.
  • Można je uszczelnić za pomocą folii lub maty.
  • Możliwość zamrażania do -90 ° C