Drukuj
VWR®, Płytki z głębokimi kwadratowymi dołkami, 96-dołkowe, 2,5 ml
Dostawca: VWR
VWR®
732-0612EA 225.5 PLN
732-0612
VWR®, Płytki z głębokimi kwadratowymi dołkami, 96-dołkowe, 2,5 ml
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
PP Płytki te mają pojemność 2,5 ml (2,2 ml z matą uszczelniającą na płytce) i mogą być używane do przechowywania lub jako rezerwuary.
  • Czarny znacznik w rogu zapewnia właściwą orientację
  • Otwory w bokach płytki pozwalają na łatwe usuwanie mat lub folii
  • Przezroczysta podnoszona pokrywa, która pasuję nawet z założoną matą, odpowiednie do transportu lub przechowywania w zamrażarce
  • Autoklawowalny, możliwość przechowywania do –90 °C
  • Niskie odparowywanie zweryfikowane testami laboratoryjnymi
Certyfikaty: Spełnia standardy SBS.