  • Kryteria
    • Na stanie (24)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "maty-uszczelniajace-do-mikropytek"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Microplate sealing mat, MicroMat CLR, Silikon, Sealmat (block cover), 96 square well shape, pre-slit, Niesterylne
Producent:  VWR Collection
Opis:   Microplate sealing mat, WebSeal, PTFE/Silikon, Blue, 96 round well shape with domed base, Ø 7 mm, Non sterile
Producent:  VWR Collection
Opis:   Microplate sealing mat, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/Silikon, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, pre-slit, Non sterile
Producent:  VWR Collection
Opis:   Zaprojektowane, aby zredukować odparowanie podczas kolejnych cykli na płytkach 96-dołkowych Przeźroczysty silikon Pasuje do 96-dołkowych płytek PCR wi...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Producent:  VWR Collection
Opis:   50 µm filmy poliolefinowe z zamkniętym klejem silikonowym 50 µm Przeznaczone szczególnie do Real-Time qPCR, przechowywania i krystalizacji białek Klej...
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Microplate sealing mat
UOM:  1 * 5 SZT
Producent:  NUNC
Opis:   Wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE) z wyjątkiem silikonowych zatyczek z nacięciem. Do uszczelniania płytek 96 dołkowych, zwłaszcza 1,3 ml i ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Następny