Drukuj
Wyszukano: Płytki do PCR
77  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Płytki Real-Time PCR VWR® 96- i 384-dołkowe są kompatybilne z większością wiodących urządzeń do RT-PCR , w tym z większością modeli BioRad, Applied Bi...
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (732-3217)
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP. Semi-skirted plate with 24 wells for medium density sample throughput.
j.m.: 1 * 50 SZT
Numer katalogowy: (732-3225)
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation for enhanced...
j.m.: 1 * 25 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: PP. Płytki PCR są kompatybilne z większością termocyklerów.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (732-3231)
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP. Semi-skirted plate especially designed for Real-Time PCR applications.
j.m.: 1 * 25 SZT
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP, non-skirted. Standard 96-well PCR plates, suitable for a wide range of 0,2 ml thermal cycler blocks.
Producent: VWR Collection
Opis: 96-dołkowe płytki PCR firmy VWR są kompatybilne z większością wiodących urządzeń do PCR i PCR.
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie Wyprzedaż
Numer katalogowy: (732-3492)
Producent: VWR Collection
Opis: UltraFlux® PCR Plates are available in variety of styles to fit most thermal cyclers in the market.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: Avantor
Opis: Płytki J.T.Baker® do PCR są zbudowane z dwóch elementów z tworzywa sztucznego. Ultrasztywna ramka z poliwęglanu dla automatyzacji i ultracienkie dołki...
Wyprzedaż
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP, non-skirted. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation...
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP, autoclavable. Low profile, semi-skirted plates for use on the ABI Fast Block system or the Roche® LightCycler® 480, offering optimal instrument fi...
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP. Compatible with all major thermal cyclers.
Numer katalogowy: (732-3237)
Producent: VWR Peqlab
Opis: PP, autoclavable. These high quality, 384-well PCR plates are suitable for high throughput applications, and are designed to be compatible with roboti...
j.m.: 1 * 50 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Rigid PC frame, thin-walled PP wells. Ultra-rigid 96-well PCR plates with rounded V-bottom wells designed for robotic applications.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PP. Suitable for all 0,2 ml thermal cycler blocks and ABI PRISM® 310, 3100 and 3700 capillary sequencers. Available in opaque white for luminescent ba...
Wyprzedaż
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom