Drukuj
PCR Płytki Eppendorf twin.tec®
Dostawca: Eppendorf
Eppendorf twin.tec®
732-0109EA 819 PLN
732-0109 732-0108 391-2053 391-2054 391-2051 391-2052 EPPE0030128.974 EPPE0030128.931 391-2050 731-0463 732-0110 737-0164 737-0165 713-0012 713-0011 EPPE0030128.958 EPPE0030128.850 731-0707 EPPE0030128.770 EPPE0030128.966 EPPE0030128.842 EPPE0030128.788 EPPE0030128.940 732-0101 732-0103 732-0102 732-0105 732-0104 732-0107 732-0106
PCR Płytki Eppendorf twin.tec®
Mikropłytki Płytki do PCR
PP wells with PC plate deck and skirt. The rigidity of the plate makes it ideal for robotic handling and the PP wells have an inert, non-wetting surface that prevents DNA, RNA and enzymes from binding. The ultra thin walls ensure optimum heat transfer into the sample. All plates are autoclavable and certified free from DNase, RNase and human genomic DNA.
Eppendorf twin.tec® płytki PCR 96, osłonięte
- Kompatybilny z zautomatyzowanymi systemami, np.MegaBACE, pasuje do większości termocyklerów
- W ramach wymagań normy SBS (127,76 mm (± 0,25 mm) × 85,47 mm (± 0,25 mm))
- Niski profil poprawia wydajność PCR. Z możliwością ustawiania piętrowego
- Maksymalna objętość dołka: 150 µl
Eppendorf twin.tec® płytki PCR 96, półosłonięte
- Nadaje się do Real-Time PCR
- Pasuje do większości termocyklerów, w tym ABI GeneAmp 9700
- Maksymalna objętość dołka: 250 µl
Eppendorf twin.tec® PCR Plate 384
- U-shaped well for easy identification
- Continuous skirt for compatibility with automated systems
- Within SBS footprint requirements (127,76 mm (±0,25 mm)×85,47 mm (±0,25 mm))
- Suitable for all common 384-well thermal cyclers, particularly Mastercycler 384
- 45 µl maximum well volume