Drukuj
Statywy PCR, dwustronne
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0198EA 253 PLN
211-0198 VWRU82024-454
Statywy PCR, dwustronne
Statywy do probówek Statywy do PCR
PP.
  • Statyw PCR posiada 168 miejsc na probówki 0,2 ml, pojedyńcze lub w stripach 8-dołkowych lub 12-dołkowych
  • Po przeciwnej stronie stojak ma 40 zagłębień na 0,5 ml probówki
  • Obie strony statywu posiadają 12 miejsc na probówki 1,5 ml
  • Prosty w obsłudze, zdejmowana pokrywa, zawiasy z zatrzaskami po obu stronach statywu
Przeznaczone do przechowywania 0,2, 0,5 lub 1,5 ml probówek
Informacje do zamówienia: Każde opakowanie zawiera po jednym z wymienionych kolorów: niebieski, zielony, fioletowy, żółty i pomarańczowy