Drukuj
Stacja robocza PCR
732-0810EA 296 PLN
VWRI732-0810
Stacja robocza PCR
PP.
  • Statyw 96-dołkowy, do probówek 0,2 ml pojedyńczych i w paskach
  • Posiada studzienki na próbówki 0,5 ml, 1,5 ml lub 2 ml
  • Odporna na sterylizację w autoklawie i zamrażanie
Przygotowywania próbek do termocyklera lub pracy z wymagającymi szybkości protokołami.