Drukuj
VWR® SuperFrost®, Szkiełka mikroskopowe
Dostawca: VWR
VWR® SuperFrost®
631-0116EA 22.1 PLN
631-0116 631-0114 631-0113 631-0117
VWR® SuperFrost®, Szkiełka mikroskopowe
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe
Szkiełka umyte i wypolerowane, zapewniają wyniki wysokiej jakości.
  • Owinięte celofanem.
  • Dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
  • Szkiełka Twinfrost z wytłoczoną powierzchnią: Łatwiejsze pisanie i czytanie
Certyfikaty: ISO 8037/I