Drukuj
Pojemnik do transportu szkiełek mikroskopowych
Dostawca: Kartell
631-9150EA 48.5 PLN
631-9150
Pojemnik do transportu szkiełek mikroskopowych
Pudełka do transportu szkiełek
For storing and shipping five to ten microscope slides depending on their thickness or a 12 ml specimen.
Ø×H: 45×90 mm
Dodatkowe informacje: Supplied with small loop on cap for tagging.