Drukuj
Wyszukano: Mopy
140  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"140"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Wykonany w 100% z poliestru mop sznurkowy. Pakowany w podwójny woreczek do zastosowania w cleanroomach. Wysoka chłonność roztworów chemicznych. I...
Producent: VWR Collection
Opis: Przeznaczony do wycierania na mokro w pomieszczeniach sterylnych i czystych. Wyprodukowany z wysoce absorbującego poliuretanu, jednoczęściowy. Szczegó...
Producent: VWR Collection
Opis: Ten system mopowania może być używany bez wyciskarki. Idealnie nadaje się do stosowania środków dezynfekujących na podłogach, ścianach i sufitach. Now...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Końcówki mopa są wykonane z laminowanego poliestru do czyszczenia pianek estrowych i są wolne od zanieczyszczeń celulozowych Opracowane do czyszczenia...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Pianka z pokryciem z 100% poliestru Do stosowania środków dezynfekcyjnych podczas produkcji farmaceutycznej lub w procesach aseptycznych. Płaska głowi...
Producent: CONTEC
Opis: Designed to simplify the cleanroom mopping process, Contec's Hands free mop head saturation system allows mop heads to be presaturated prior to being ...
Wyprzedaż
Producent: CONTEC
Opis: VertiKlean® MAX™ is designed for applying disinfectants to both horizontal and vertical surfaces and is ideal for general cleaning of ceilings, walls ...
Wyprzedaż
Producent: CONTEC
Opis: QuickTask™ mopping system. The QuickTask™ product line consists of a variety of knitted polyester, polyester/cellulose, microfibre/foam and microfibre...
Producent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: The stainless squeegees are autoclavable. It is used for cleaning glass.
Producent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Mops made from 100% polyester microfibre yarn (0,5 De)
Producent: CONTEC
Opis: The DualClean™ Softwall Strip Cleaner is ideal for cleaning strip curtains and barriers in all environments from clean workspace enclosure to ISO Clas...
Producent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Mop frame is suitable for use with all Pfennig mop heads: standard, professional, and universal.
Producent: CONTEC
Opis: Variety of wringers for curved and flat mops.
Numer katalogowy: (PPSA2140020)
Producent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Mops with high area performance.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Opis: Cleanroom mops with high quality and suitable processing. Made up of 100% polyester.
Numer katalogowy: (129-0216)
Producent: CONTEC
Opis: Made from 100% continuous filament polyester with two-yarn system for superior sorbency. Designed for use with commercially available handles and buck...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 140
no targeter for Bottom