Drukuj
VWR® Specmops, Piankowe końcówki do mopa
Dostawca: VWR
115-0198EA 1530 PLN
115-0198 115-0199
VWR® Specmops, Piankowe końcówki do mopa
Mopy
Końcówki mopa są wykonane z laminowanego poliestru do czyszczenia pianek estrowych i są wolne od zanieczyszczeń celulozowych Opracowane do czyszczenia sufitów i ścian w środowiskach kontrolowanych oraz krytycznych.
  • Odporne na szerokie spektrum substancji chemicznych, co czyni końcówkę mopa idealną do aplikacji środków dezynfekcyjnych i innych środków myjących
  • Odporne na promienie gamma, ETO oraz sterylizację w autoklawie (zalecany cykl w 121 °C przez 30 minut). Wymiar 130 mm może być stosowany z ramką
  • 130 mm, uchwytem teleskopowym oraz z 1 lub 2 wiadrami (25 i 30 L)
Odpowiednie do ISO Klasy 5, 100 lub środowisk M3.5.